Merck
1.05422
SAFC
Ammonia solution
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ammonium hydroxide solution, Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Lineáris képlet:
NH4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352402
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
483 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
robbanási határérték
27 %
koncentráció
25%
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Ammonia solution is a pH-adjusting or buffering agent typically used in a variety of liquid formulations.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2