Fontos dokumentumok
255696
Calcium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Gypsum
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- In the formulation of electrolytes for calcium-ion batteries. The presence of calcium sulfate helps in improving the solubility of calcium salts in the electrolyte.
- As a surface modifier to enhance the performance of Ni-rich lithium nickel-cobalt-manganese oxide (NCM) cathode materials in lithium-ion batteries.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)