Fontos dokumentumok
499145
Ammonia solution
7 N in methanol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
6.5-7.5 M (by NaOH, titration)
7 N in methanol
szennyeződések
≤0.1% water (Karl Fischer)
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Hydrogen halide salts of primary amines from corresponding halides under microwave irradiation.
- N-alkylbis(3-aminopropyl)amines by Raney nickel catalyzed hydrogenation of N-alkylbis(cyanoethyl)amines.
- 2-quinoxalinecarboxamide by ammonolysis of 2-methoxycarbonylquinoxaline.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)