Fontos dokumentumok
349887
Hydrogen peroxide solution
contains inhibitor, 35 wt. % in H2O
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
Teszt
33-37% (by potassium permanganate, titration)
Forma
liquid
tartalmaz
inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
35 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.357
bp
126 °C
mp
−40 °C
sűrűség
1.13 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- An oxidant in the N-oxidation of alkylpyridines.
- One of the components in the synthesis of GO (Graphene Oxide) nanopowder.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?