Merck
31642-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Szinonimák:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
30% (w/w)
Forma:
liquid
Terméknév
Hydrogen Peroxide Solution, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
30% (w/w)
Forma
liquid
minőség
stabilized
eltarthatósági idő
Shelf life is limited.
szennyeződések
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titrable acid (as H2SO4)
izzítási maradék
≤0.002%
sűrűség
1.11 g/cm3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.000005%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
SMILES string
OO
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This 30% H2O2 (w/w) is a solution of hydrogen peroxide. Its decomposition in the presence of varying concentrations of zeolites and manganese (catalyst) has been investigated.
Alkalmazás
This 30% H2O2 (w/w) was employed as a catalyst in a chemical treatment method for industrial waste water contaminated with unconventional oil (oil shale).
Vigyázat
keep in dark area
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)