Fontos dokumentumok
1.08556
Supelco
Hydrogen peroxide solution
35%, EMPLURA®
Szinonimák:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
NACRES:
NA.21
product name
Hydrogen peroxide 35%, EMPLURA®
gőznyomás
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
form
liquid
hatékonyság
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
koncentráció
≥35.0% (manganometric)
szennyeződések
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • An In Vitro Study on the Effects of Hydrogen Peroxide-Based Bleaching Agents on Enamel: This study used Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) to evaluate the impact of hydrogen peroxide-based bleaching agents on enamel, emphasizing the structural changes induced by 35% hydrogen peroxide (Ps S et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 35.0 %
Free acid (as sulfuric acid): ≤ 0.2
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)