Fontos dokumentumok
HX0078
Supelco
Heptane
greener alternative
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Szinonimák:
n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
205-563-8
grade:
HPLC grade
Teszt:
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
technika/technikák:
HPLC: suitable
alkalmazás(ok):
general analytical
bp:
98 °C (lit.)
gőznyomás:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
grade
HPLC grade
Minőségi szint
Ügynökség
meets USP/NF
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
OmniSolv®
Teszt
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
párolgási maradék
≤1 ppm
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
0.05 g/L
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤197 nm
UV-elnyelés
λ: 197 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
alkalmazás(ok)
general analytical
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Alkalmazás
HX0078P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Assay (n-heptane)99.0% minAssay (saturated C7 hydrocarbons)99.9% minBoiling range94.5-99.0°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 197 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.25AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off197nm maxWater (H2O)0.01% max
Jogi információk
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Slide 1 of 3
1 of 3