AABG02500
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
Szinonimák:
Gridded mixed cellulose esters (MCE) membrane filter discs, MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
About This Item
Javasolt termékek
material
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Minőségi szint
leírás
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
4%
szín
black
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.8 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluorescent assays
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics
Tulajdonságok és előnyök
- Applicable for biological and environmental samples.
- Available in variable pore sizes, black or white color.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3