Fontos dokumentumok
121258
3,5-Dinitrobenzoic acid
99%
Szinonimák:
DNBA
Teszt
99%
Forma
solid
mp
204-206 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, yellow to very deep greenish-yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?