Merck
W273104
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone
≥99%, FCC
Szinonimák:
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
FEMA-szám:
2731
Beilstein:
605399
EC-szám:
Európai Tanács szám:
151
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.017
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
ethereal; fruity; spicy
grade:
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
840 °F
robbanási határérték
1.2-8 %, 93 °F
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
ethereal; fruity; spicy
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methyl-2-pentanone has been identified in the volatile fraction of lemon essence, Italian chestnut and crabmeat.
Alkalmazás
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study provides a detailed analysis of the solubility behavior and thermodynamics of Eplerenone, offering valuable insights for its application in solvent selection and pharmaceutical formulation (Liu et al., 2024).
  • Development and validation of a high-throughput headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry methodology for target and suspect determination of honey volatiles.: This article presents a method for the analysis of volatile compounds in honey, where 4-Methyl-2-pentanone is used to enhance the detection of aroma compounds critical for quality control and authenticity assessments (Gialouris et al., 2023).
  • .
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Volatile compound analysis of SPME headspace and extract samples from roasted Italian chestnuts (Castanea sativa Mill.) using GC-MS.
Krist S, et al.
Food Sci. Technol., 219(5), 470-473 (2004)
Analysis of crabmeat volatile compounds.
Matiella JE & Hsieh TCY.
Journal of Food Science, 55(4), 962-966 (1990)
Analysis of flavor constituents from lemon and lime essence.
Moshonas MG and Shaw PE.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1029-1030 (1972)
Ginette Truchon et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(3), 137-143 (2006-02-09)
Compartmental and physiologically based toxicokinetic modeling coupled with Monte Carlo simulation were used to quantify the impact of biological variability (physiological, biochemical, and anatomic parameters) on the values of a series of bio-indicators of metal and organic industrial chemical exposures.
H J Shim et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 656(2), 407-414 (1994-06-17)
A high-performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous determination of a new anthracycline, DA-125 (I), and its metabolites (M1, M2, M3, and M4) in rat plasma and urine using fluorescein as an internal standard. Compound I, a prodrug