Fontos dokumentumok
270466
2-Methyl-1-propanol
suitable for HPLC, 99.5%
Szinonimák:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Teszt
99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
10.6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 219 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.50
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 330-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Identifying Sensory Attributes of Korean Rice Wine (Makgeolli): This study used 2-Methyl-1-propanol for sensory evaluation and chemical analysis to define the flavor profiles of traditional Korean rice wine, highlighting its application in food science and flavor analysis (Wong et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?