Fontos dokumentumok
S1878
Sodium (meta)periodate
≥99.0%
Szinonimák:
Sodium periodate
Teszt
≥99.0%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- 1,2-diols to aldehydes or ketones via oxidative cleavage. Sulfides to sulfoxides in the presence of phase transfer catalysts.
- Diaryl, dialkyl, and aryl alkyl selenides to the respective selenoxides.
- Phenols and their derivatives to corresponding quinones.
- Acylphosphoranes to α,β-dicarbonyl compounds.
It can also be used in the:
- Selective alkene epoxidation and alkane hydroxylation,·
- Oxidation of carbohydrates.
- Iodination of aromatic compounds.
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3