Fontos dokumentumok
248649
Hydriodic acid
contains ≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer, ACS reagent, ≥47.0%
Szinonimák:
Hydriotic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
koncentráció
≥47.0%
bp
127 °C (lit.)
sűrűség
1.5 g/mL at 25 °C
anion nyomok
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
I
InChI
1S/HI/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- electrophilic hydriodination of alkenes and alkynes
- cleavage of epoxides, ethers, and acetals; conversion of alcohols to iodides
- reducing agent for many groups including quinones, α-diketones, α-ketols, α-halo ketones, α-diazo ketones, and sulfoxides
- reductive cyclization of keto acids
Hydriodic acid (hypophosphorus acid as a stabilizer) can be used for the fabrication of benzylammonium hybrid layered metal-halide perovskites for spintronic and nonlinear optical applications
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?