Fontos dokumentumok
752851
Hydriodic acid
57 wt. %, distilled, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Hydriotic acid
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
liquid
koncentráció
57 wt. %
bp
127 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
I
InChI
1S/HI/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)