Fontos dokumentumok
255572
Potassium chlorate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
crystalline powder
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
5-6.5 (25 °C, 61.3 g/L)
mp
356 °C (lit.)
anion nyomok
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): passes test
kation nyomok
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- In the sequential extraction (SEP) of selenium to analyze its isotopic composition from various Se pools.
- In the preparation of graphite oxide (GO).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?