Fontos dokumentumok
238961
Drierite™
with indicator, 4 mesh
Szinonimák:
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
chunks
részecskeméret
4 mesh
SMILES string
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3