Fontos dokumentumok
238988
Drierite™
with indicator, 8 mesh
Szinonimák:
Calcium sulfate, Gypsum
Forma
chunks
részecskeméret
8 mesh
SMILES string
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Dinuclear nickel-catalyzed asymmetric vinylogous Mannich-type reaction of α, β-unsaturated γ-butyrolactam and N-boc imines to synthesize vinylogous Mannich adducts.
- Catalytic epoxidation of propylene glycol acetates to propylene oxide.
- Rare earth-alkali metal heterobimetallic complex-catalyzed enantioselective Aza-Michael addition of alkoxylamines to α, β-unsaturated carbonyl compounds to synthesize β-amino carbonyl compounds.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?