Fontos dokumentumok
737828
Drierite™
with indicator, 10-20 mesh
Szinonimák:
Calcium sulfate, Gypsum
Forma
chunks
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
részecskeméret
10-20 mesh
SMILES string
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- For the removal of water via adsorption during the gas-chromatographic estimation of methanol, ethanol and isopropanol in biological samples.
- As scrubber for the drying of air.
- For the drying of nitrile samples during the calorimetric estimation of their enthalpies of vaporization.
- For the removal of water vapor during the coulometric estimation of carbon dioxide for air pollution monitoring.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?