Merck
236470
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
ACS reagent, ≥98.0%
Szinonimák:
Chromic anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.01% insolubles
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe, Al, Ba: ≤0.03%
Na: ≤0.2%
SMILES string
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chromium(VI) oxide is an oxidizing reagent for the oxidation of carbon-hydrogen bonds to alcohols, alkylaromatics to ketones and carboxylic acids, alkenes to α, β-unsaturated ketones, arenes to quinones, and alcohols to aldehydes, ketones, acids, and keto acids.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromium (VI) Oxide
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Chromium (VI) Oxide.
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)
Sara L Holland et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 24(6), 1764-1767 (2010-07-20)
Toxicity of the environmental carcinogen chromate is known to involve sulfur starvation and also error-prone mRNA translation. Here we reconcile those facts using the yeast model. We demonstrate that: (i) cysteine and methionine starvation mimic Cr-induced translation errors, (ii) genetic
Sethsiri S Samaratunga et al.
Environmental science and pollution research international, 15(1), 27-30 (2008-03-01)
Chromium enters into the aquatic environment as a result of effluent discharge from steel works, electroplating, leather tanning industries and chemical industries. As the Cr(VI) is very harmful to living organisms, it should be quickly removed from the environment when