Merck
232653
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Chromic anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
grade:
reagent
grade
reagent
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
(powder and or flakes)
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chromium (VI) oxide is acidic anhydride of chromic acid. It is a useful oxidizing reagent for the conversions of:,Carbon-hydrogen bonds to alcohols,,Alkenes to α, β-unsaturated ketones,Alcohol to aldehydes, acids, and keto acids.
Alkalmazás
Chromium (VI) oxide may be employed as a catalyst for the following reactions:
  • Transformation of various primary alcohols to carboxylic acids.
  • Oxidation of arenes (naphthalenes and anthrathene) to the corresponding quinones by using periodic acid as the terminal oxidant in acetonitrile.
  • Benzylic oxidation of various substituted toluene to the corresponding benzoic acids.
  • Oxidation of sulfides to sulfones.
Used with ammonium chloride to oxidize hydrobenzoins to benzils.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Letters in Organic Chemistry, 3, 842-842 (2006)
Chromium (VI) Oxide.
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)
Seongmin Lee et al.
Organic letters, 11(1), 5-8 (2008-12-06)
The C14,15-dihydro-C22,25-epi north unit of cephalostatin 1 has been synthesized in 11 operations from commercially available hecogenin acetate via multiple reductions and oxidations. The key transformations include (i) Cr(VI)-catalyzed E-ring opening, (ii) C17 hydroxylation, and (iii) a base-triggered cyclization cascade.
Adam Szelag et al.
Polish journal of pharmacology, 55(6), 1097-1103 (2004-01-20)
Hexavalent chromium compounds exhibit higher toxicity than its trivalent compounds since chromium ions in the +6 oxidation state easily cross biological membranes. It has recently been proposed that substances reducing chromium ions from the +6 to the less toxic +3