1.02483
Chromium(III) oxide
anhydrous, Technipur®
Szinonimák:
Chromic oxide, Chromium sesquioxide, Chromium(3+) oxide, Chromium(III) trioxide, Dichromium trioxide, Trioxochromium, Chromia
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
sűrűség
5.22 g/cm3
SMILES string
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To dope TiO2 nanocrystallites photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.
- As a bulk mediator in the modification of carbon paste electrodes applicable in nitric oxide sensing.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg