Fontos dokumentumok
1.00229
Supelco
Chromium(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-607-8
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (iodometric)
form
solid
szennyeződések
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
veszteség
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
sűrűség
2.7 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Cr.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)