916374
Lithium phosphorus sulfide (LPS) powder
battery grade
Szinonimák:
β-LPS, LPS
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 180.06 g/mol
összetétel
Li3PS4
vezetőképesség
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
sűrűség
1.83 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?