Merck
M5921
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate heptahydrate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
Epsom salts
About This Item
Lineáris képlet:
MgSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
eCl@ss:
38030409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0%
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Magnesium sulfate heptahydrate is hydroscopic and is vulnerable to warm temperatures.
Alkalmazás
Magnesium sulfate heptahydrate has been used:
  • as a component in Kreb′s Ringer buffer
  • as a component in minimal medium to culture Ralstonia solanacearum
  • in the preparation of maceration solution for Lamb′s lettuce cell isolation and isotonic glucose buffer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Magnesium sulfate heptahydrate is used as a source of magnesium in foliar application of fertilizers to plants.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Comprehensive analysis of mitochondrial permeability transition pore activity in living cells using fluorescence-imaging-based techniques
Bonora M, et al.
Nature Protocols, 11(6), 1067-1067 (2016)
Magnesium at Home: 25 Most Common Health Conditions & How Magnesium Salts Can Help, 27-27 (2018)
3D printing of plant tissue for innovative food manufacturing: Encapsulation of alive plant cells into pectin based bio-ink
Vancauwenberghe V, et al.
Journal of Food Engineering, 1-11 (2017)
Plant-Based Remediation Processes, 85-85 (2013)
Exopolysaccharide Quantification for the Plant Pathogen Ralstonia solanacearum
Peyraud R, et al.
Bio-protocol, 7(10), 1067-1067 (2017)