Merck
72069
Sigma-Aldrich
Sodium tungstate dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2WO4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
698 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.120
λ: 280 nm Amax: ≤0.035
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium tungstate dihydrate is a sodium salt of tungstic acid, which occurs as white colorless crystals.
Alkalmazás
Sodium tungstate dihydrate has been used in bioluminescence assays and to synthesize polycrystalline samples.
Egyéb megjegyzések
Stain in electron microscopy (nucleic acids, certain glycoproteins); Protein precipitant.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Structural, vibrational and luminescence properties of the (1- x) CaWO4- xCdWO4 system
Taoufyq A, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 219, 127-137 (2014)
R.M.C. Dawson, et al.
Data for Biochemical Research, 549-549 (1986)
J.C. Stockert
Biology of the Cell, 29, 211-211 (1977)
Iron is involved in maintenance of circadian period length in Arabidopsis
Chen YY, et al.
Plant Physiology, pp-112 (2013)
Handbook of Inorganic Compounds (2016)