Fontos dokumentumok
1.06672
Supelco
Sodium tungstate dihydrate
EMPLURA®
Szinonimák:
Sodium tungstate dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O4W · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
236-743-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98% (thermogravimetric)
Forma:
crystals
oldhatóság:
730 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥98% (thermogravimetric)
Forma
crystals
hatékonyság
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
730 g/L
sűrűség
3.23 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.005%
excess alkali (as NaOH): ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis and characterization of Anderson-Evans type polyoxometalates, antibacterial properties.: This research focuses on the synthesis and characterization of Anderson-Evans type polyoxometalates, evaluating their antibacterial properties. Sodium tungstate dihydrate is used in the synthesis process to form these polyoxometalates. (Avci Özbek, 2023).
  • Nitric oxide modulates folate-mediated one-carbon metabolism and mitochondrial energy levels of peaches during cold storage.: This study explores the role of nitric oxide in modulating folate-mediated one-carbon metabolism and mitochondrial energy levels in peaches during cold storage. Sodium tungstate dihydrate is used as an analytical reagent in the experiments. (Yang et al., 2023).
  • Facile Bottom-up Preparation of WS(2)-Based Water-Soluble Quantum Dots as Luminescent Probes for Hydrogen Peroxide and Glucose.: Details a novel method for preparing WS(2)-based water-soluble quantum dots used as luminescent probes for detecting hydrogen peroxide and glucose. Sodium tungstate dihydrate is used in the preparation of these quantum dots. (Hang et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (thermogravimetric): ≥ 98 %
Identity (x-ray diffraction): passes test
Free alkali (as NaOH): ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2