Fontos dokumentumok
1.06673
Supelco
Sodium tungstate dihydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Sodium tungstate dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O4W · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
236-743-4
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (thermogravimetric)
form
crystals
hatékonyság
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
730 g/L
sűrűség
3.23 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤0.0005%
Mo: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤0.10%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Sodium Tungstate Dihydrate (Na2WO4.2H2O): A Mild Oxidizing and Efficient Reagent in Organic Synthesis: This study highlights the use of sodium tungstate dihydrate as a mild and efficient oxidizing agent in organic synthesis. Its applications in various oxidation reactions are discussed, showcasing its versatility and effectiveness in synthesizing complex organic molecules (Jordao et al., 2022).
  • New Findings of Pseudocapacitive Behaviors in Cupric Tungstate Dihydrate: This research uncovers pseudocapacitive properties in cupric tungstate dihydrate, prepared using sodium tungstate dihydrate. The findings contribute to the development of advanced energy storage materials with high capacitance and stability (Gao et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (thermogravimetric): ≥ 99 %
Identity (x-ray diffraction): passes test
Free alkali (as NaOH): ≤ 0.10 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mo (Molybdenum): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2