Merck
609439
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
2 atom % 15N
Szinonimák:
Ammonium-15N nitrate-15N
About This Item
Lineáris képlet:
15NH415NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
2 atom % 15N
form
solid
molekulatömeg
80.08 by atom % calculation (2 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)