Merck
614297
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 nitrate
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
ND4NO3
Molekulatömeg:
84.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)