Merck
17209
Millipore
R-2A Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Ph. Eur. Medium S
About This Item
UNSPSC kód:
41171607
NACRES:
NA.74
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
casein acid hydrolysate, 0.5 g/L
dextrose, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 0.3 g/L
magnesium sulfate, 0.024 g/L
proteose peptone, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 0.3 g/L
starch, soluble, 0.5 g/L
yeast extract, 0.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Alkalmazás
For heterotrophic plate count of water samples using longer incubation periods.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 18.12 g in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.