Merck
915440
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
Szinonimák:
Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.33
Beilstein:
3730298
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
Forma:
solid
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Lead(II) Acetate Trihydrate finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade Lead(II) Acetate Trihydrate can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lead acetate precursor based p-i-n perovskite solar cells with enhanced reproducibility and low hysteresis
Forgacs D, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 14121-14125 (2015)
Fabricating High-Efficient Blade-Coated Perovskite Solar Cells under Ambient Condition Using Lead Acetate Trihydrate
Kong W, et al.
Solar RRL, 2(3), 1700214-1700214 (2018)