Fontos dokumentumok
236489
Iron(III) chloride hexahydrate
ACS reagent, 97%
Szinonimák:
Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
gőznyomás
1 mmHg ( 194 °C)
Teszt
97%
97.0-102.0% (ACS specification)
Forma
chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.01% P compounds (as PO4)
≤0.01% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%)
Zn: ≤0.003%
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Esterification of fatty acids and alcohols to synthesize fatty acid esters.
- Regioselective arylations of α-amido sulfones with electron-rich arenes to synthesize unsymmetrical or bis-symmetrical triarylmethanes via Friedel-Crafts alkylation.
- Synthesis of acyl azide derivatives by the acylation of sodium azide with N-acylbenzotriazoles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.