Fontos dokumentumok
208213
Polyphosphoric acid
reagent grade, 115% H3PO4 basis
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
115% H3PO4 basis
Forma
viscous liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
300 °C (lit.)
sűrűség
2.06 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[P](=O)(O)(O)O.[p]21[o][p]([o][o]2)[o][o]1
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
PPA may be used as a catalyst during the synthesis of dimethyl carbonate (DMC) from urea and methanol. It also acts as an absorbent for the ammonia generated in the process. PPA may be used to prepare silica-supported polyphosphoric acid (PPA-SiO2), an easy to handle, reusable heterogenous catalyst.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)