Merck
H50802
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
338 °C (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHGZVWOTJDLREY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shang Yanfang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117746-117746 (2019-11-24)
A 2-oxo-2H-chromene-3-carbohydrazide (CHB) was synthesized by the reaction of salicylaldehyde with diethyl malonate and hydrazine hydrate. The recognition behaviors of CHB to Zn2+ were investigated and the results showed that CHB exhibits well selectivity and sensitivity to Zn2+ with fast
Xue-Jiao Sun et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117786-117786 (2019-11-20)
A dual-function probe NAHH based on naphthalene was synthesized and characterized. Based on the combination effects derived from the inhabitation of photo-induced electron transfer (PET) and CN isomerization, probe NAHH achieved in the recognition of Zn2+ and Al3+ both through