Fontos dokumentumok
369799
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
98%
Szinonimák:
tert-Butyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
152-155 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Versatile Wittig reagent used in medicinal chemistry.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?