Fontos dokumentumok
1.06505
Supelco
Sodium dithionite
EMPLURA®
Szinonimák:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-890-0
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥85.0% (iodometric)
Forma:
powder
oldhatóság:
250 g/L (slow decomposition)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥85.0% (iodometric)
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
>200 °C
hatékonyság
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
oldhatóság
250 g/L (slow decomposition)
sűrűség
2.5 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1250 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Fast detection of sodium dithionite in sugar using a xanthylium-based fluorescent probe.: This study introduces a rapid method for detecting sodium dithionite residues in sugar using a novel xanthylium-based fluorescent probe. The method is highly sensitive and efficient, making it a significant advancement in food safety and quality control (Wang et al., 2024).
  • Stabilising mannose using sodium dithionite at alkaline conditions.: Research in the kraft pulping process explores the use of sodium dithionite to stabilize mannose under alkaline conditions. The findings highlight its potential to reduce hemicellulose degradation, providing insights for enhancing the efficiency of chemical pulping processes (Lindén et al., 2020).
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C