Fontos dokumentumok
1163264
USP
Dapagliflozin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Bromo-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3, 4,5-triol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H25BrO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
453.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
dapagliflozin
kiszerelés
pkg of 15 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Dapagliflozin Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as Dapagliflozin Propanediol
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)