795380
Gold nano-urchins
50 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Szinonimák:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
leírás
Molar Concentration: 5.83E-11 M
Particle Volume: 6.54E04 nm3
Particles:∼3.51E+10/mL
Surface area: 7.85E03 nm2
Teszt
>95% (reactant free)
form
liquid
nanourchin
átlagos részecskeméret
50 nm
pH
6-7
λmax
585 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.