Fontos dokumentumok
8.00585
Sigma-Aldrich
Butyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Butyl methacrylate, Butyl-2-methylpropenoate, Methacrylic acid butyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
202-615-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
290 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.00-8.00 % (v/v)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 46 °C
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
119.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.5 °C - closed cup