Fontos dokumentumok
SML0099
Fluocinonide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(6α,11β,16α)-21-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Lonide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +75 to +90°, c = 1 in dichloromethane
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥19 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJOHZNCJWYWUJD-IUGZLZTKSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3