Fontos dokumentumok
P2800000
Prednisolone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Prednisolone 21-acetate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-1,4-pregnadiene-11β,17α-diol-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prednisolone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)