Fontos dokumentumok
Y0001474
Lauric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dodecanoic acid, Lauric acid, NSC 5026
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lauric acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
348.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
176 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)