E0050000
Econazole nitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-[2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-{2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy}phenethyl]imidazole mononitrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
econazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3ccc(cc3)Cl)C[n]2cncc2.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDXORDQKGIZAME-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)