Merck
1699016
USP
Tropicamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Ethylaminomethyl)pyridine, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, N-Ethyl-4-pyridinemethanamine, NSC 85903
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tropicamide
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCNCc1ccncc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Tropicamide Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Tropicamide
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)