1278018
USP
Fluorometholone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluorometholone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWMKPWKZGHRUQC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Fluorometholone
- Fluorometholone Ophthalmic Suspension
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3