Fontos dokumentumok
1535020
USP
Phenytoin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzeneacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H14N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenytoin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Phenytoin Related Compound B USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fosphenytoin Sodium Injection
  • Fosphenytoin Sodium
  • Phenytoin Sodium
  • Phenytoin Chewable Tablets
  • Phenytoin Oral Suspension
  • Extended Phenytoin Sodium Capsules
  • Phenytoin
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)