Fontos dokumentumok
Y0000754
Methenamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Hexamethylenetetramine, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-család
methenamine
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
280 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)