Fontos dokumentumok
SML2641
Methenamine hippurate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Hexamethylenetetramine monohippurate, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane N-Benzoylglycine, Hippuric acid, compd. with hexamethylenetetramine (1:1)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CNC(C1=CC=CC=C1)=O)=O.N2(CN(C3)C4)CN3CN4C2
InChI
1S/C9H9NO3.C6H12N4/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROAIXOJGRFKICW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)