Fontos dokumentumok
1.04343
Supelco
Methenamine
GR for analysis Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Methenamine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-905-8
NACRES:
NA.21
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (perchloric acid titration)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
390 °C
hatékonyság
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 250 °C
sűrűség
1.33 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • New phosphotetradecavanadate hybrids: crystal structure, DFT analysis, stability and binding interactions with bio-macromolecules.: This article discusses the synthesis and structural analysis of new hybrids involving methenamine, offering potential applications in catalysis and material science (Pessoa JC, 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: colorless or white to almost white crystalline powder
pH (100 g/l, water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 100 ppm
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.05 %
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup