Fontos dokumentumok
1409604
USP
Methenamine mandelate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Hexamethylenetetramine mandelate salt, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methenamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3.OC(C(O)=O)c4ccccc4
InChI
1S/C8H8O3.C6H12N4/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5,7,9H,(H,10,11);1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXNFIJPHRQEWRQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Methenamine Mandelate Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)